Tisk…
2-(4-(Trifluoromethyl)phenyl)-4-thiazolecarboxylic acid 96%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC300520-1G PC300520-5G PC300520-25G
APOSPC300520-1GEA 1330 CZK
APOSPC300520-1G APOSPC300520-5G APOSPC300520-25G
2-(4-(Trifluoromethyl)phenyl)-4-thiazolecarboxylic acid 96%
2-(4-(Trifluoromethyl)phenyl)-4-thiazolecarboxylic acid
Vzorec: C₁₁H₆F₃NO₂S
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD05865138
CAS číslo: 144061-16-5