2-Hydroxy-5-(trifluoromethyl)aniline 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
PC300506-1G
PC300506-250MG
PC300506-5G
APOSPC300506-1GEA
1660
CZK
APOSPC300506-1G
APOSPC300506-250MG
APOSPC300506-5G
2-Hydroxy-5-(trifluoromethyl)aniline 95%
2-Hydroxy-5-(trifluoromethyl)aniline
Vzorec:
C₇H₆F₃NO Bod tání: 118…120 °C Storage Temperature: Refrigerator |
MDL Number:
MFCD01731750 CAS číslo: 454-81-9 |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...