N-(tert-Butoxycarbonyl)-3,4-difluoro-D-phenylalanine 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms:
Boc-D-Phe(3,4-F)-OH, N-Boc-3,4-difluoro-D-phenylalanine, Boc-D-Phe(3,4-DiF)-OH
PC3004-25G
PC3004-5G
APOSPC3004-25GEA
16600
CZK
APOSPC3004-25G
APOSPC3004-5G
N-(tert-Butoxycarbonyl)-3,4-difluoro-D-phenylalanine 98%
N-(tert-Butoxycarbonyl)-3,4-difluoro-D-phenylalanine
Vzorec:
C₁₄H₁₇F₂NO₄ MW: 301,29 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00672519 CAS číslo: 205445-51-8 |