Tisk…
5-(Trifluoromethoxy)indole-2-carboxylic acid 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 5-(Trifluoromethoxy)-1H-indole-2-carboxylic acid
PC3003-1G PC3003-5G
APOSPC3003-1GEA 3310 CZK
APOSPC3003-1G APOSPC3003-5G
5-(Trifluoromethoxy)indole-2-carboxylic acid 98%
5-(Trifluoromethoxy)indole-2-carboxylic acid
Vzorec: C₁₀H₆F₃NO₃
MW: 245,16 g/mol
Bod tání: 201…207 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00276997
CAS číslo: 175203-84-6