Tisk…
4-Fluoroveratrole 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 1,2-Dimethoxy-4-fluorobenzene, 4-Fluoro-1,2-dimethoxybenzene
PC3002-100G PC3002-25G PC3002-10G
APOSPC3002-100GEA 13720 CZK
APOSPC3002-100G APOSPC3002-25G APOSPC3002-10G
4-Fluoroveratrole 98%
4-Fluoroveratrole
Vzorec: C₈H₉FO₂
MW: 156,16 g/mol
Bod varu: 120…123 °C/45mmHg
Hustota: 1,171 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 91 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00012201
CAS číslo: 398-62-9