Tisk…
1,4-Dimethoxy-2-fluorobenzene 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC3001-25G PC3001-5G
APOSPC3001-25GEA 2400 CZK
APOSPC3001-25G APOSPC3001-5G
1,4-Dimethoxy-2-fluorobenzene 98%
1,4-Dimethoxy-2-fluorobenzene
Vzorec: C₈H₉FO₂
Bod varu: 119…121 °C/40mmHg
Bod tání: 23…26 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00042487
CAS číslo: 82830-49-7