Tisk…
3-(Trifluoromethoxy)benzeneacetyl chloride
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC300007-50MG PC300007-250MG PC300007-500MG
APOSPC300007-50MGEA 3510 CZK
APOSPC300007-50MG APOSPC300007-250MG APOSPC300007-500MG
3-(Trifluoromethoxy)benzeneacetyl chloride
3-(Trifluoromethoxy)benzeneacetyl chloride
Vzorec: C₉H₆ClF₃O₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD17018703
CAS číslo: 929612-79-3
UN: 3261
ADR: 8,III