Tisk…
1-(3-Fluoro-4-methylphenyl)-5-oxopyrrolidine-3-carboxylic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
PC300002-1G PC300002-5G PC300002-10G
APOSPC300002-1GEA 4630 CZK
APOSPC300002-1G APOSPC300002-5G APOSPC300002-10G
1-(3-Fluoro-4-methylphenyl)-5-oxopyrrolidine-3-carboxylic acid
1-(3-Fluoro-4-methylphenyl)-5-oxopyrrolidine-3-carboxylic acid
Vzorec: C₁₂H₁₂FNO₃
MW: 237,23 g/mol
Bod tání: 152…154 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD07359954
CAS číslo: 63674-46-4