Tisk…

3-Carboxy-4-fluorophenylboronic acid

Dodavatel: Apollo Scientific
Varování

Synonyms: 3-Carboxy-4-fluorophenylboronic Acid, 3-Carboxy-4-fluorobenzeneboronic acid

PC2998-25G PC2998-5G PC2998-100G
APOSPC2998-25GEA 2570 CZK
APOSPC2998-25G APOSPC2998-5G APOSPC2998-100G
3-Carboxy-4-fluorophenylboronic acid
3-Carboxy-4-fluorophenylboronic acid
Vzorec: C₇H₆BFO₄
MW: 183,93 g/mol
Bod tání: 217…219 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD03095129
CAS číslo: 872460-12-3

Objednat

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR