Tisk…
2-Chloro-5-(trifluoromethoxy)phenylboronic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: (2-Chloro-5-(trifluoromethoxy)phenyl)boronic acid, 2-Chloro-5-(trifluoromethoxy)benzeneboronic acid
PC2997-1G PC2997-25G PC2997-5G
APOSPC2997-1GEA 622 CZK
APOSPC2997-1G APOSPC2997-25G APOSPC2997-5G
2-Chloro-5-(trifluoromethoxy)phenylboronic acid
2-Chloro-5-(trifluoromethoxy)phenylboronic acid
Vzorec: C₇H₅BClF₃O₃
MW: 240.37 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD06656267
CAS číslo: 1022922-16-2