Tisk…
2-Carboxy-5-fluorophenylboronic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: 2-Carboxy-5-flourophenylboronic acid
PC2996-1G PC2996-5G
APOSPC2996-1GEA 2490 CZK
APOSPC2996-1G APOSPC2996-5G
2-Carboxy-5-fluorophenylboronic acid
2-Carboxy-5-fluorophenylboronic acid
Vzorec: C₇H₆BFO₄
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD06656266
CAS číslo: 874290-62-7