Tisk…
3-Chloro-4-fluoropyridine
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC2990-1G PC2990-5G
APOSPC2990-1GEA 5820 CZK
APOSPC2990-1G APOSPC2990-5G
3-Chloro-4-fluoropyridine
3-Chloro-4-fluoropyridine
Vzorec: C₅H₃ClFN
Bod tání: 16 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD04973418
CAS číslo: 883107-69-5