Tisk…
3-Amino-2-fluoro-6-methylpyridine
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC2987-1G PC2987-5G
APOSPC2987-1GEA 622 CZK
APOSPC2987-1G APOSPC2987-5G
3-Amino-2-fluoro-6-methylpyridine
3-Amino-2-fluoro-6-methylpyridine
Vzorec: C₆H₇FN₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD03095221
CAS číslo: 374633-34-8