Tisk…
5-Fluoro-2-(trifluoromethyl)aniline 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC2986-5G PC2986-10G PC2986-1G
APOSPC2986-5GEA 2320 CZK
APOSPC2986-5G APOSPC2986-10G APOSPC2986-1G
5-Fluoro-2-(trifluoromethyl)aniline 98%
5-Fluoro-2-(trifluoromethyl)aniline
Vzorec: C₇H₅F₄N
Bod tání: 29…32 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD06660353
CAS číslo: 827-20-3
UN: 2811
ADR: 6.1,III