Tisk…
4-Fluoro-o-toluic acid 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC2983-100G PC2983-25G PC2983-5G
APOSPC2983-100GEA 3060 CZK
APOSPC2983-100G APOSPC2983-25G APOSPC2983-5G
4-Fluoro-o-toluic acid 97%
4-Fluoro-o-toluic acid
Vzorec: C₈H₇FO₂
Bod tání: 168…172 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD04115880
CAS číslo: 321-21-1