Tisk…
5-[3,5-Di(trifluoromethyl)phenyl]-2-furaldehyde 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: 5-[3,5-Bis(trifluoromethyl)phenyl]furan-2-carboxaldehyde
PC2982-10G PC2982-1G PC2982-5G
APOSPC2982-10GEA 9860 CZK
APOSPC2982-10G APOSPC2982-1G APOSPC2982-5G
5-[3,5-Di(trifluoromethyl)phenyl]-2-furaldehyde 97%
5-[3,5-Di(trifluoromethyl)phenyl]-2-furaldehyde
Vzorec: C₁₃H₆F₆O₂
MW: 308.18 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00173833
CAS číslo: 256658-04-5