Tisk…
4-(Trifluoromethyl)benzenesulphonamide
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: α,α,α-Trifluoro-p-toluenesulphonamide
PC2981-25G PC2981-5G
APOSPC2981-25GEA 1870 CZK
APOSPC2981-25G APOSPC2981-5G
4-(Trifluoromethyl)benzenesulphonamide
4-(Trifluoromethyl)benzenesulphonamide
Vzorec: C₇H₆F₃NO₂S
Bod tání: 181 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00159251
CAS číslo: 830-43-3