Tisk…
1,1,2,2-Tetrafluoro-1,2-diiodoethane 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC2980-25G PC2980-5G
APOSPC2980-25GEA 14220 CZK
APOSPC2980-25G APOSPC2980-5G
1,1,2,2-Tetrafluoro-1,2-diiodoethane 97%
1,1,2,2-Tetrafluoro-1,2-diiodoethane
Vzorec: C₂F₄I₂
MW: 353,82 g/mol
Bod varu: 112…113 °C
Bod tání: –21 °C
Hustota: 2,629 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00039401
CAS číslo: 354-65-4
EINECS: 205-567-2