Tisk…
3-(Trifluoromethyl)benzenesulphonamide
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC2979-10G PC2979-1G PC2979-5G
APOSPC2979-10GEA 3230 CZK
APOSPC2979-10G APOSPC2979-1G APOSPC2979-5G
3-(Trifluoromethyl)benzenesulphonamide
3-(Trifluoromethyl)benzenesulphonamide
Vzorec: C₇H₆F₃NO₂S
Bod tání: 122…126 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00042421
CAS číslo: 672-58-2