2-(Trifluoromethyl)benzenesulphonamide
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
PC2977-1G
PC2977-25G
PC2977-5G
APOSPC2977-1GEA
622
CZK
APOSPC2977-1G
APOSPC2977-25G
APOSPC2977-5G
2-(Trifluoromethyl)benzenesulphonamide
2-(Trifluoromethyl)benzenesulphonamide
Vzorec:
C₇H₆F₃NO₂S Bod tání: 180…184 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00042420 CAS číslo: 1869-24-5 |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...