Tisk…
2-(Difluoromethoxy)-6-fluoropyridine 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC2974-1G PC2974-5G PC2974-25G
APOSPC2974-1GEA 3810 CZK
APOSPC2974-1G APOSPC2974-5G APOSPC2974-25G
2-(Difluoromethoxy)-6-fluoropyridine 95%
2-(Difluoromethoxy)-6-fluoropyridine
Vzorec: C₆H₄F₃NO
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD09258966
CAS číslo: 947534-62-5