Tisk…
3-Bromo-5-chloro-2-fluoropyridine
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC2973-25G PC2973-5G
APOSPC2973-25GEA 1700 CZK
APOSPC2973-25G APOSPC2973-5G
3-Bromo-5-chloro-2-fluoropyridine
3-Bromo-5-chloro-2-fluoropyridine
Vzorec: C₅H₂BrClFN
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD04972409
CAS číslo: 884494-87-5