1,4-Diiodotetrafluorobenzene 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
1,2,4,5-Tetrafluoro-3,6-diiodobenzene
PC2970-1G
PC2970-25G
APOSPC2970-1GEA
827
CZK
APOSPC2970-1G
APOSPC2970-25G
1,4-Diiodotetrafluorobenzene 97%
1,4-Diiodotetrafluorobenzene
Vzorec:
C₆F₄I₂ Bod tání: 107…110 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00001055 CAS číslo: 392-57-4 EINECS: 206-877-8 |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...