Tisk…
1,2-Diiodotetrafluorobenzene 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC2969-1G PC2969-25G PC2969-5G
APOSPC2969-1GEA 1040 CZK
APOSPC2969-1G APOSPC2969-25G APOSPC2969-5G
1,2-Diiodotetrafluorobenzene 97%
1,2-Diiodotetrafluorobenzene
Vzorec: C₆F₄I₂
MW: 401.87
Bod tání: 49…50 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00019011
CAS číslo: 2708-97-6