Tisk…
1,6-Diiodoperfluorohexane 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC2967-1G PC2967-25G PC2967-5G
APOSPC2967-1GEA 1080 CZK
APOSPC2967-1G APOSPC2967-25G APOSPC2967-5G
1,6-Diiodoperfluorohexane 98%
1,6-Diiodoperfluorohexane
Vzorec: C₆F₁₂I₂
Bod varu: 114…116 °C/100mmHg
Bod tání: 25 °C
Hustota: 2,357 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00042264
CAS číslo: 375-80-4
EINECS: 206-794-7