Tisk…
1,4-Diiodoperfluorobutane 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC2966-25G PC2966-5G
APOSPC2966-25GEA 5460 CZK
APOSPC2966-25G APOSPC2966-5G
1,4-Diiodoperfluorobutane 98%
1,4-Diiodoperfluorobutane
Vzorec: C₄F₈I₂
Bod varu: 150 °C
Bod tání: –9 °C
Hustota: 2,474 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00042263
CAS číslo: 375-50-8
EINECS: 206-788-4