Tisk…
3-Nitro-5-(trifluoromethyl)phenol
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC2962-1G PC2962-5G
APOSPC2962-1GEA 622 CZK
APOSPC2962-1G APOSPC2962-5G
3-Nitro-5-(trifluoromethyl)phenol
3-Nitro-5-(trifluoromethyl)phenol
Vzorec: C₇H₄F₃NO₃
Bod tání: 89…92 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD04973779
CAS číslo: 349-57-5