Tisk…
3-Fluoro-4-nitroanisole 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC2959-25G PC2959-5G PC2959-100G
APOSPC2959-25GEA 1580 CZK
APOSPC2959-25G APOSPC2959-5G APOSPC2959-100G
3-Fluoro-4-nitroanisole 98%
3-Fluoro-4-nitroanisole
Vzorec: C₇H₆FNO₃
Bod tání: 56…58 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD04115632
CAS číslo: 446-38-8