2-Bromo-6-fluoroanisole
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
1-Bromo-3-fluoro-2-methoxybenzene
PC2958-25G
APOSPC2958-25GEA
3640
CZK
APOSPC2958-25G
2-Bromo-6-fluoroanisole
2-Bromo-6-fluoroanisole
Vzorec:
C₇H₆BrFO MW: 205,03 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD04974125 CAS číslo: 845829-94-9 |