Tisk…
2,3-Dihydro-6-(trifluoromethyl)benzo[1,4]thiazin-3-one 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC2954E-100MG PC2954E-500MG
APOSPC2954E-100MGEA 1160 CZK
APOSPC2954E-100MG APOSPC2954E-500MG
2,3-Dihydro-6-(trifluoromethyl)benzo[1,4]thiazin-3-one 97%
2,3-Dihydro-6-(trifluoromethyl)benzo[1,4]thiazin-3-one
Vzorec: C₉H₆F₃NOS
MW: 233.21 g/mol
Bod tání: 192…194 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00178754
CAS číslo: 716-82-5