Tisk…
2,5-Bis(trifluoromethyl)benzenesulphonyl chloride
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: 2,5-Bis(trifluoromethyl)benzene-1-sulphonyl chloride
PC2948-25G PC2948-5G
APOSPC2948-25GEA 2900 CZK
APOSPC2948-25G APOSPC2948-5G
2,5-Bis(trifluoromethyl)benzenesulphonyl chloride
2,5-Bis(trifluoromethyl)benzenesulphonyl chloride
Vzorec: C₈H₃ClF₆O₂S
Bod tání: 59…63 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD03094042
CAS číslo: 351003-22-0
UN: 3261
ADR: 8,II