3,4-Difluorotoluene 99%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
PC2942-100G
PC2942-25G
PC2942-5G
APOSPC2942-100GEA
9530
CZK
APOSPC2942-100G
APOSPC2942-25G
APOSPC2942-5G
3,4-Difluorotoluene 99%
3,4-Difluorotoluene
Vzorec:
C₇H₆F₂ MW: 128,12 g/mol Bod varu: 110…113 °C Hustota: 1,12 g/cm³ (25 °C) Bod vzplanutí: 25 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00075087 CAS číslo: 2927-34-6 UN: 1993 ADR: 3,III |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...