Tisk…
2,6-Difluorotoluene
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC2941-1G PC2941-25G PC2941-5G
APOSPC2941-1GEA 1620 CZK
APOSPC2941-1G APOSPC2941-25G APOSPC2941-5G
2,6-Difluorotoluene
2,6-Difluorotoluene
Vzorec: C₇H₆F₂
Bod varu: 111…112 °C
Hustota: 1,129 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 12 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00043898
CAS číslo: 443-84-5
UN: 2388
ADR: 3,II