Tisk…
2,5-Difluorotoluene 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: 1,4-Difluoro-2-methylbenzene
PC2940-10G PC2940-25G
APOSPC2940-10GEA 622 CZK
APOSPC2940-10G APOSPC2940-25G
2,5-Difluorotoluene 98%
2,5-Difluorotoluene
Vzorec: C₇H₆F₂
MW: 128.12
Bod varu: 115…117 °C
Bod tání: –35 °C
Hustota: 1.36 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 12 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00000347
CAS číslo: 452-67-5
UN: 2388
ADR: 3 II