2-Amino-4-bromo-6-(trifluoromethyl)phenylamine 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
5-Bromo-3-(trifluoromethyl)benzene-1,2-diamine, 5-Bromo-2,3-diaminobenzotrifluoride
PC2934-1G
PC2934-500MG
PC2934-5G
APOSPC2934-1GEA
1490
CZK
APOSPC2934-1G
APOSPC2934-500MG
APOSPC2934-5G
2-Amino-4-bromo-6-(trifluoromethyl)phenylamine 97%
2-Amino-4-bromo-6-(trifluoromethyl)phenylamine
Vzorec:
C₇H₆BrF₃N₂ MW: 255,04 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD08741393 CAS číslo: 157026-19-2 |