Tisk…
2-Nitro-5-(trifluoromethoxy)benzoic acid 99%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC2932-10G PC2932-1G PC2932-5G PC2932-25G
APOSPC2932-10GEA 14290 CZK
APOSPC2932-10G APOSPC2932-1G APOSPC2932-5G APOSPC2932-25G
2-Nitro-5-(trifluoromethoxy)benzoic acid 99%
2-Nitro-5-(trifluoromethoxy)benzoic acid
Vzorec: C₈H₄F₃NO₅
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD08741392
CAS číslo: 189359-65-7