Tisk…
2,4-Difluorotoluene 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 2,4-Difluoro-1-methylbenzene
PC2930-100G PC2930-25G PC2930-5G
APOSPC2930-100GEA 3480 CZK
APOSPC2930-100G APOSPC2930-25G APOSPC2930-5G
2,4-Difluorotoluene 98%
2,4-Difluorotoluene
Vzorec: C₇H₆F₂
MW: 128.12
Bod varu: 113…117 °C
Hustota: 1.12 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 15 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00000332
CAS číslo: 452-76-6
EINECS: 207-211-9
UN: 1993
ADR: 3 II