Tisk…
cis-1,2,3,3,3-Pentafluoropropene 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC2923-25G PC2923-5G PC2923-100G
APOSPC2923-25GEA 8340 CZK
APOSPC2923-25G APOSPC2923-5G APOSPC2923-100G
cis-1,2,3,3,3-Pentafluoropropene 97%
cis-1,2,3,3,3-Pentafluoropropene
Vzorec: C₃HF₅
Bod varu: –18 °C
Storage Temperature: Ambient
CAS číslo: 5528-43-8
EINECS: 226-875-0
UN: 3163
ADR: 2.2,