Tisk…
5-Fluoro-3-piperidin-4-yl-1,2-benzisoxazole hydrochloride 96%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC2919-1G PC2919-5G
APOSPC2919-1GEA 4070 CZK
APOSPC2919-1G APOSPC2919-5G
5-Fluoro-3-piperidin-4-yl-1,2-benzisoxazole hydrochloride 96%
5-Fluoro-3-piperidin-4-yl-1,2-benzisoxazole hydrochloride
Vzorec: C₁₂H₁₄ClFN₂O
Bod tání: 300…301 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD06200879
CAS číslo: 84163-16-6