Tisk…
2-Fluoro-4-iodopyridine
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC2918-100G PC2918-25G
APOSPC2918-100GEA 11210 CZK
APOSPC2918-100G APOSPC2918-25G
2-Fluoro-4-iodopyridine
2-Fluoro-4-iodopyridine
Vzorec: C₅H₃FIN
MW: 222.99
Bod tání: 57…59 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD03092926
CAS číslo: 22282-70-8