Tisk…
Potassium(4-chlorophenyl)trifluoroborate 95+%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC2917-10G PC2917-25G PC2917-5G
APOSPC2917-10GEA 4240 CZK
APOSPC2917-10G APOSPC2917-25G APOSPC2917-5G
Potassium(4-chlorophenyl)trifluoroborate 95+%
Potassium(4-chlorophenyl)trifluoroborate
Vzorec: C₆H₄BClF₃K
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD04115770
CAS číslo: 661465-44-7