Tisk…
2-Fluoro-5-formylbenzoic acid 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC2916-1G PC2916-250MG PC2916-5G
APOSPC2916-1GEA 827 CZK
APOSPC2916-1G APOSPC2916-250MG APOSPC2916-5G
2-Fluoro-5-formylbenzoic acid 95%
2-Fluoro-5-formylbenzoic acid
Vzorec: C₈H₅FO₃
Bod tání: 174…179 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD04972875
CAS číslo: 550363-85-4
UN: 2811
ADR: 6.1,III