Tisk…
4-Bromo-2-chlorobenzotrifluoride 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC2915-25G PC2915-5G PC2915-100G
APOSPC2915-25GEA 953 CZK
APOSPC2915-25G APOSPC2915-5G APOSPC2915-100G
4-Bromo-2-chlorobenzotrifluoride 98%
4-Bromo-2-chlorobenzotrifluoride
Vzorec: C₇H₃BrClF₃
MW: 259,45 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD08459292
CAS číslo: 467435-07-0