Tisk…
5-Bromo-2-fluorophenol 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC2914-25G PC2914-5G PC2914-100G PC2914-500G
APOSPC2914-25GEA 1240 CZK
APOSPC2914-25G APOSPC2914-5G APOSPC2914-100G APOSPC2914-500G
5-Bromo-2-fluorophenol 98%
5-Bromo-2-fluorophenol
Vzorec: C₆H₄BrFO
Bod varu: 53 °C/2mmHg
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD07782066
CAS číslo: 112204-58-7