5-Bromo-2-fluoroanisole 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
4-Bromo-1-fluoro-2-methoxybenzene
PC2913-25G
PC2913-5G
APOSPC2913-25GEA
953
CZK
APOSPC2913-25G
APOSPC2913-5G
5-Bromo-2-fluoroanisole 98%
5-Bromo-2-fluoroanisole
Vzorec:
C₇H₆BrFO MW: 205,03 g/mol Bod varu: 82…85 °C Bod vzplanutí: 98 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD01861130 CAS číslo: 103291-07-2 |
Learn more
![](/m-cz.vwr.com/cs_CZ/images/about_vwr_275x315.jpg)