Tisk…
1-Bromo-5-fluoro-2-nitrobenzene 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 2-Bromo-4-fluoro-1-nitrobenzene, 2-Bromo-4-fluoronitrobenzene
PC2911-5G PC2911-25G PC2911-100G
APOSPC2911-5GEA 622 CZK
APOSPC2911-5G APOSPC2911-25G APOSPC2911-100G
1-Bromo-5-fluoro-2-nitrobenzene 98%
1-Bromo-5-fluoro-2-nitrobenzene
Vzorec: C₆H₃BrFNO₂
Bod varu: 70…75 °C/0,4mmHg
Bod tání: 39…42 °C
Bod vzplanutí: >110 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00792441
CAS číslo: 700-36-7