Tisk…
3-Chloro-5-fluorobenzonitrile
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC2904-100G PC2904-25G PC2904-5G
APOSPC2904-100GEA 11510 CZK
APOSPC2904-100G APOSPC2904-25G APOSPC2904-5G
3-Chloro-5-fluorobenzonitrile
3-Chloro-5-fluorobenzonitrile
Vzorec: C₇H₃ClFN
Bod tání: 54…59 °C
Bod vzplanutí: 89 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD03407967
CAS číslo: 327056-73-5