Tisk…
3-Fluoro-4-methoxyphenylboronic acid 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: (3-Fluoro-4-methoxyphenyl)boronic acid, 3-Fluoro-4-methoxybenzeneboronic acid
PC2902-25G PC2902-5G PC2902-1G
APOSPC2902-25GEA 1460 CZK
APOSPC2902-25G APOSPC2902-5G APOSPC2902-1G
3-Fluoro-4-methoxyphenylboronic acid 97%
3-Fluoro-4-methoxyphenylboronic acid
Vzorec: C₇H₈BFO₃
MW: 169.95 g/mol
Bod tání: 211…213 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00807404
CAS číslo: 149507-26-6