Tisk…
2,2-Difluorosuccinic acid 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC2890-1G PC2890-5G
APOSPC2890-1GEA 1990 CZK
APOSPC2890-1G APOSPC2890-5G
2,2-Difluorosuccinic acid 95%
2,2-Difluorosuccinic acid
Vzorec: C₄H₄F₂O₄
Bod tání: 144…145 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00040970
CAS číslo: 665-31-6
UN: 3261
ADR: 8,III