Tisk…
4'-Fluoracetofenon 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 1-(4-Fluorophenyl)ethanone, p-Fluoroacetophenone
PC2887-100G PC2887-1KG PC2887-250G PC2887-500G
APOSPC2887-100GEA 827 CZK
APOSPC2887-100G APOSPC2887-1KG APOSPC2887-250G APOSPC2887-500G
4'-Fluoracetofenon 95%
4'-Fluoracetofenon
Vzorec: C₈H₇FO
MW: 138.14
Bod varu: 194…196 °C
Bod tání: 4 °C
Hustota: 1.138 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 71 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00000354
CAS číslo: 403-42-9
EINECS: 206-960-9